Learn More
Chlorhydrate de 2,2,2-trifluoroéthylamine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
100 g
Description
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride, is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate de 2,2,2-trifluoroéthylamine est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le colorant Dyestuff.
Solubilité
Il est soluble à 0,7 dans lʼeau, mais soluble dans lʼéthanol et le chloroforme, légèrement soluble dans le benzène, difficilement soluble dans lʼéther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Tenir à lʼécart des agents oxydants forts, des acides, des chlorures d’acide, et des anhydrides d’acides.
Le chlorhydrate de 2,2,2-trifluoroéthylamine est une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et le colorant Dyestuff.
Solubilité
Il est soluble à 0,7 dans lʼeau, mais soluble dans lʼéthanol et le chloroforme, légèrement soluble dans le benzène, difficilement soluble dans lʼéther.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Hygroscopique. Tenir à lʼécart des agents oxydants forts, des acides, des chlorures d’acide, et des anhydrides d’acides.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride |
Point de fusion | 218°C (sublimation) |
Formule linéaire | CF3CH2NH2·HCl |
Quantité | 10 g |
Beilstein | 3652103 |
Sensibilité | Hygroscopic |
Informations sur la solubilité | It is Soluble in 0.7 to water,but soluble in ethanol and chloroform,slightly soluble in benzene,hardly soluble in ether. |
Poids de la formule | 135.52 |
Pourcentage de pureté | 98% |