Learn More
2,2,2-trifluoroéthanol, 99,8 %, extra pur, Thermo Scientific Chemicals
41.00€ - 4924.50€
Identifiants chimiques
CAS 75-89-8
Formule moléculaire C2H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 100.04
Numéro MDL MFCD00004672
Clé InChI RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
CID PubChem 6409
ChEBI CHEBI:42330
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoroéthanol
SMILES OCC(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 5
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10051560
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
139750250
25 mL Flacon en verre
41.00€
25mL
10625002
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
139751000
100 mL Flacon en verre
116.58€
100mL
10214810
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
139755000
500 mL Flacon en verre
385.92€
500mL
10633563
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
139750025
2.5 L Flacon en verre
1431.12€
2.50L
11348661
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
139750100
10 L Récipient en plastique
4924.50€
10L
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
75-89-8
100.04
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
6409
2,2,2-trifluoroéthanol
C2H3F3O
MFCD00004672
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
CHEBI:42330
OCC(F)(F)F
Spécification
2, 2, 2-Trifluoroethanol
-45.0°C
1.3900g/mL
77.0°C to 80.0°C
Authentique
C2H3F3O
1.2907
0.005% max.
1.39
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with alcohols,ketons,esters and ethers
OCC(F)(F)F
100.04
CHEBI:42330
100.04
Extra pur
75-89-8
Incolore
5.0 to 7.5 (10% v/v soln.)
29°C
99.75% min. (GC)
CF3CH2OH
MFCD00004672
15,9848
trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trifluoroéthanol
6409
1.75 mPa.s (25°C)
99.8%
Liquide
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque de graves lésions des yeux.
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par inhalation.
Peut nuire à la fertilité.
Risque présumé d’effets graves pour les organes par une exposition prolongée ou répétée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-913-6
Identifiant produit
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.