Learn More
Chlorhydrate de 2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)/thylamine, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15458175
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15458175
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H32717.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1138011-22-9
Formule moléculaire C7H8ClF3N2
Poids moléculaire (g/mol) 212.6
Numéro MDL MFCD06739079
Clé InChI NLDVAGWIUPSGQC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-yl ethanamine hydrochloride, +/--2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-ylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-ylethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-pyridin-3-yl-ethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridyl ethylamine hydrochloride, acmc-20aokz, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridinyl ethanamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoro-1-3-pyridinyl ethylamine hydrochloride, 2,2,2-tris fluoranyl-1-pyridin-3-yl-ethanamine hydrochloride
CID PubChem 45594310
Nom IUPAC 2,2,2-trifluoro-1-pyridine-3-ylethanamine ; Chlorhydrate
SMILES C1=CC(=CN=C1)C(C(F)(F)F)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trifluoro-1-(3-pyridyl)ethylamine hydrochloride
Point de fusion 97°C to 102°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 212.6
Pourcentage de pureté 95%