Learn More
2,2,2-trichloroéthyl chloroformiate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11377026
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
17341-93-4
C3H2Cl4O2
211.847
MFCD00000810
LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trichloroethyl chloroformate, trichloroethyl chloroformate, 2,2,2-trichloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester, 2,2,2-trichloroethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid 2,2,2-trichloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2,2,2-trichloroethyl ester, chloro 2,2,2-trichloroethoxy methanone, beta, beta, beta-trichloroethoxycarbonyl chloride, troc
87063
2,2,2-trichloroéthyl carbonochloridate
C(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)Cl
17341-93-4
C3H2Cl4O2
211.847
MFCD00000810
LJCZNYWLQZZIOS-UHFFFAOYSA-N
2,2,2-trichloroethyl chloroformate, trichloroethyl chloroformate, 2,2,2-trichloroethylchloroformate, carbonochloridic acid, 2,2,2-trichloroethyl ester, 2,2,2-trichloroethoxycarbonyl chloride, chloroformic acid 2,2,2-trichloroethyl ester, formic acid, chloro-, 2,2,2-trichloroethyl ester, chloro 2,2,2-trichloroethoxy methanone, beta, beta, beta-trichloroethoxycarbonyl chloride, troc
87063
2,2,2-trichloroéthyl carbonochloridate
C(C(Cl)(Cl)Cl)OC(=O)Cl
2,2,2-Trichloroethyl chloroformate is used as a protecting reagent for aliphatic and aromatic hydroxyl and amino groups. It is used as derivatizing reagent in gas chromatographic/mass spectrometric determination of a large range of amphetamine-related drugs and ephedrines in plasma, urine and hair samples, during N-demethylation of dextromethorphan. It was used as starting reagent during the synthesis of 6-Nor-9,10-dihydrolysergic acid methyl ester.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformiate de 2,2,2-trichloroéthyle sert de réactif de protection pour les groupes hydroxyles et amino aliphatiques et aromatiques. Il sert de réactif de dérivation dans la détermination par chromatographie en phase gazeuse/spectrométrie de masse d’une large gamme de médicaments liés à l’amphétamine et d’éphédrines dans des échantillons de plasma, d’urine et de cheveux, lors de la déméthylation en N du dextrométhorphane. Il a servi de réactif de départ lors de la synthèse de l’ester méthylique d’acide 6-Nor-9,10-dihydrolysergique.
Solubilité
Soluble dans l’éther, le benzène, le chloroforme, l’éthanol. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Dessécher à 4°C. Stocker sous un gaz inerte. Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 2,2,2-Trichloroethyl chloroformate
Point de fusion 0°C to 2°C
Densité 1.539
Point d’ébullition 171°C to 172°C
Point d’éclair >100°C (212°F)
Indice de réfraction 1.47
Quantité 25 g
Numéro UN UN3277
Beilstein 970619
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in Ether,Benzene,Chloroform,Ethanol. Insoluble in water.
Poids de la formule 211.86
Pourcentage de pureté 97%