Learn More
2,2,2-tribromoéthanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
28.30€ - 267.00€
Identifiants chimiques
CAS | 75-80-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C2H3Br3O |
Poids moléculaire (g/mol) | 282.757 |
Numéro MDL | MFCD00004671 |
Clé InChI | YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan |
CID PubChem | 6400 |
Nom IUPAC | 2,2,2-tribromoéthanol |
SMILES | C(C(Br)(Br)Br)O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11412988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18706.06 |
5 g |
28.30€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11422988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18706.14 |
25 g |
86.60€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11432988
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18706.22 |
100 g |
267.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
2,2,2-Tribromoethanol is utilized in organic synthesis of beta-amino alcohols. The pharmaceutical preparation of tribromoethanol serves as an anesthetic in medicine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 2,2,2-tribromoéthanol est utilisé dans la synthèse organique des bêta-aminoalcools. La préparation pharmaceutique du tribromoéthanol sert d’anesthésique en médecine.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, l’éther, le benzène et l’éther de pétrole chaud. Partiellement soluble dans l’eau chaude.
Remarques
Sensible à la lumière. Stocker dans un endroit frais et bien ventilé. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Identifiants chimiques
75-80-9 | |
282.757 | |
YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N | |
6400 | |
C(C(Br)(Br)Br)O |
C2H3Br3O | |
MFCD00004671 | |
tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan | |
2,2,2-tribromoéthanol |
Spécification
2,2,2-Tribromoethanol | |
77°C to 80°C | |
C2H3Br3O | |
1733249 | |
tribromoethanol, avertin, bromethol, ethobrome, tribromethanol, ethobrom, basibrol, narcolan, narcotyl, narkolan | |
YFDSDPIBEUFTMI-UHFFFAOYSA-N | |
2,2,2-tribromoéthanol | |
6400 | |
99% |
75-80-9 | |
92°C to 93°C (10 mmHg) | |
MFCD00004671 | |
Light sensitive | |
Soluble in alcohol,ether,benzene and warmpetroleum ether. Partially soluble in water. | |
C(C(Br)(Br)Br)O | |
282.757 | |
282.76 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H302-H315-H319-H335
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 200-903-1
missing translation for 'rtecsNumber' : KM3675000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only