Learn More
2,1,3-benzoxadiazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10546215
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Identifiants chimiques
CAS 273-09-6
Formule moléculaire C6H4N2O
Poids moléculaire (g/mol) 120.111
Clé InChI AWBOSXFRPFZLOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzofurazan, benzo c 1,2,5 oxadiazole, benzofurazane, 2,1,3-benzoxadiazol, benzo-2,1,3-oxadiazole, 2-oxa-1,3-diaza-2h-isoindene, 3,5-cyclohexadiene-1,2-dione, dioxime, furazan, pubchem22999, acmc-209gwb
CID PubChem 67501
Nom IUPAC 2,1,3-benzoxadiazole
SMILES C1=CC2=NON=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzoxadiazole
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 50 g
Poids de la formule 120.11
Pourcentage de pureté 97%