Learn More
2,1,3-Benzothiadiazole-4-carbalaldéhyde, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10732027
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Identifiants chimiques
CAS 5170-68-3
Formule moléculaire C7H4N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 164.182
Numéro MDL MFCD02681902
Clé InChI ANVJARPTPIVPRC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzo c 1,2,5 thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carboxaldehyde, tos-bb-1233, 2,1,3-benzothiadiazol-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-aldehyde, 2,1,3-benzothiadiazol-4-carboxaldehyde, benzo c 1,2,5-thiadiazole-4-carbaldehyde, 2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldehyde
CID PubChem 2776283
Nom IUPAC 2,1,3-benzothiadiazole-4-carbaldéhyde
SMILES C1=CC2=NSN=C2C(=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 2, 1, 3-Benzothiadiazole-4-carbaldehyde
% min. CAS 94.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 95%
Quantité 5 g
Poids de la formule 164.19
Pourcentage de pureté 95%