Learn More
(1S,4R)-2-azabicyclo[2.2.1] heptan-3-one, 95 %, 98 % ee, Thermo Scientific™
Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
1g
250mg
5g
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | (1S,4R)-2-Azabicyclo[2.2.1]heptan-3-one |
| Point de fusion | 76.2°C |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Excès énantiomérique | 97.5% min. |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H9NO |
| Quantité | 250 mg |
| Poids moléculaire (g/mol) | 111.14 |
| Show More |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction