Learn More
(1S,2S)-(+)-2-amino-1-phényl-1,3 -propanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10206151
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 28143-91-1
Formule moléculaire C9H13NO2
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
Numéro MDL MFCD00004503
Clé InChI JUCGVCVPNPBJIG-IUCAKERBSA-N
Synonyme 1s,2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, l-+-threo-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1s,2s-2-amino-1-phenyl-propane-1,3-diol, 1s, 2s-+-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol, 2-amino-1-phenyl-, 1s,2s, pubchem6415, s r*,r*-2-amino-1-phenylpropane-1,3-diol, s,s-2-amino-1-phenyl-1,3-propanediol
CID PubChem 119881
Nom IUPAC (1S,2S)-2-amino-1-phénylpropane-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(C(CO)N)O
Spécification
Nom chimique ou matériau (1S, 2S)-(+)-2-Amino-1-phenyl-1, 3-propanediol
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 110.0°C to 114.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5CH(OH)CH(NH2)CH2OH
Quantité 1 g
Rotation spécifique + 35.00
Poids de la formule 167.21
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline