Learn More
(1R,2S)-(+)-10,2-Camphorsultam, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498096
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11498096
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A14133.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 108448-77-7 | C10H17NO2S | 215.31 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108448-77-7
Formule moléculaire C10H17NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 215.31
Numéro MDL MFCD00151762,MFCD00066271,MFCD00151762,MFCD00151762
Clé InChI DPJYJNYYDJOJNO-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 6s,7as-8,8-dimethylhexahydro-3h-3a,6-methanobenzo c isothiazole 2,2-dioxide
CID PubChem 132274328
Nom IUPAC 10,10-diméthyle-3λ⁶-thia-4-azatricyclo[5.2.1.0¹,⁵]décane-3,3-dione
SMILES CC1(C)C2CCC11CS(=O)(=O)NC1C2
Spécification
Nom chimique ou matériau (1R,2S)-(+)-10,2-Camphorsultam
Point de fusion 179°C to 186°C
Quantité 1 g
Beilstein 4675755
Rotation optique +33° (c=1 in Ethanol)
Poids de la formule 215.32
Pourcentage de pureté 99%