Learn More
Econix™ Récipients Bio-bins™ en carton jaune pour déchets cliniques infectieux non tranchants pour traitement l’incinération uniquement
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Capacité (métrique):
2 L, 2,5 L
6 L
Förpackningsstorlek
100 pièces
40 pièces
Beskrivning
- Collecteur de déchets en carton à 96 % non plastique non tranchants à usage unique
- Livré plié pour un stockage facile
- Structure rigide et étanche
- Couvercle intégré étanche
- Tapis absorbant intégré
- Approbation UN 3291
Specifikationer
Specifikationer
| Capacité (métrique) | 2 L, 2,5 L |
| Certifications/Conformité | Non requis |
| Type de bouchon | Temporaire et permanent, Joint temporaire |
| Description | Compact, rabattable à plat |
| Couleur | unie, Green |
| Dimensions (L x l x H) | 230 x 110 x 180 mm |
| Hauteur (métrique) | 180 mm, 120 mm |
| Longueur (métrique) | 230 mm |
| Taille de l’ouverture (métrique) | Non stérile |
| Quantité | 100/boîte |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering