Learn More
Ester pinacolique d’acide 1H-Pyazole-3-boronique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Description
1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester is used as an intermediate in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester pinacol de l’acide 1H-pyrazole-3-boronique est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
L’ester pinacol de l’acide 1H-pyrazole-3-boronique est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
À conserver dans un endroit frais et sec. Garder le récipient hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester |
Point de fusion | 105°C to 108°C |
Quantité | 5 g |
Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Poids de la formule | 194.04 |
Pourcentage de pureté | 95% |