Learn More
Chlorhydrate de 1H-imidazol-2-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1H-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride |
% min. CAS | 96.5 |
% max. CAS | 100.0 |
Plage de pourcentage du dosage | 97% |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Quantité | 5 g |
Poids de la formule | 134.57 |
Pourcentage de pureté | 97% |