Learn More
Chlorhydrate de 1H-imidazol-2-ylméthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10160632
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Identifiants chimiques
CAS 116177-22-1
Formule moléculaire C4H7ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 134.563
Numéro MDL MFCD03659700
Clé InChI FEORNCWZOSTSRO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride, 1h-imidazol-2-yl methanol hydrochloride, imidazolylmethanol hydrochloride, hydroxymethylimidazole hydrochloride, hydroxymethyl imidazole hydrochloride, imidazol-2-ylmethan-1-ol, chloride
CID PubChem 2776278
Nom IUPAC 1H-imidazol-2-ylméthanol ; Chlorhydrate
SMILES C1=CN=C(N1)CO.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1H-imidazol-2-ylmethanol hydrochloride
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 134.57
Pourcentage de pureté 97%