Learn More
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.35€ - 287.43€
Identifiants chimiques
CAS 56602-33-6
Formule moléculaire C12H22F6N6OP2
Poids moléculaire (g/mol) 442.287
Numéro MDL MFCD00011948
Clé InChI MGEVGECQZUIPSV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bop reagent, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl oxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate v, castro's reagent, bop-reagent, benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino-phosphonium hexafluorophosphate, ccris 2602, castros reagent, tri dimethylamino benzotriazol-1-yloxyphosphonium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy tris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate, 1h-benzotriazol-1-yloxytris dimethylamino phosphonium hexafluorophosphate
CID PubChem 151348
Nom IUPAC Benzotriazol-1-yloxy-tris(diméthylamino)phosphane ; Hexafluorophosphate
SMILES CN(C)[P+](N(C)C)(N(C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11443187
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16140.03
1 g
30.35€
1g
11453187
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16140.06
5 g
72.26€
5g
11463187
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A16140.14
25 g
287.43€
25g
Description
Description
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate is used as a reagent for peptide coupling, lactonization, selective esterification, amidation of alfa amino acids without racemization and synthesis of magnolamide for antioxidative activity and catalyst for 9-acridinecaroboxamide derivative. It is also used as a precursor for the synthesis of phenyl esters of amino acids. It acts as a substitute for (Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP) reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1H-benzotriazol-1-yloxytris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate est utilisé comme réactif pour le couplage de peptides, la lactonisation, l’estérification sélective, l’amidation d’acides aminés alfa sans racémisation et la synthèse du magnolamide pour l’activité antioxydante et le catalyseur pour le dérivé 9-acridinecaroboxamide. Il est également utilisé comme précurseur pour la synthèse d’esters de phényle d’acides aminés. Il agit comme substitut du réactif (Benzotriazol-1-yloxy)tris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP).
Solubilité
Soluble dans le méthanol, l’acétone et le dichlorométhane. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité et à la lumière. Incompatible avec les agents oxydants forts. Stocker dans un endroit frais. Maintenir le récipient bien fermé.
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H228-H315-H319-H335
Matière solide inflammable.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P210-P261-P280-P305+P351+P338-P405-P501a
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :4,1 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES INFLAMMABLES, ORGANIQUES, N.S.A.
Recommended Storage : 2° à 8°C
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
1H-Benzotriazol-1-yloxytris(diméthylamino)phosphonium hexafluorophosphate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals