Learn More
1H,1H,2H,2H-perfluorodécyldiméthylchlorosilane, technologie. 90 %, Thermo Scientific™
23.71€ - 355.00€
Identifiants chimiques
CAS 74612-30-9
Formule moléculaire C12H10ClF17Si
Poids moléculaire (g/mol) 540.72
Numéro MDL MFCD00042343
Clé InChI JHCJWHBMXWOYDE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1h,1h,2h,2h-perfluorodecyldimethylchlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl dimethylchlorosilane, 2-heptadecafluorooctyl ethylchlorodimethylsilane, chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethylsilane, chloro-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl-dimethylsilane, chlorodimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecylsilane, silane,chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethyl
CID PubChem 144665
Nom IUPAC chloro-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyl)-diméthylsilane
SMILES C[Si](C)(CCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11339245
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16582.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11349245
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16582.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11359245
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16582.14
25 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Identifiants chimiques
74612-30-9
540.72
JHCJWHBMXWOYDE-UHFFFAOYSA-N
144665
C[Si](C)(CCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)Cl
C12H10ClF17Si
MFCD00042343
1h,1h,2h,2h-perfluorodecyldimethylchlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl dimethylchlorosilane, 2-heptadecafluorooctyl ethylchlorodimethylsilane, chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethylsilane, chloro-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl-dimethylsilane, chlorodimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecylsilane, silane,chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethyl
chloro-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyl)-diméthylsilane
Spécification
197°C to 198°C
74612-30-9
MFCD00042343
4584072
JHCJWHBMXWOYDE-UHFFFAOYSA-N
chloro-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadécafluorodécyl)-diméthylsilane
144665
90%
1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyldimethylchlorosilane
C12H10ClF17Si
UN2987
1h,1h,2h,2h-perfluorodecyldimethylchlorosilane, heptadecafluoro-1,1,2,2-tetrahydrodecyl dimethylchlorosilane, 2-heptadecafluorooctyl ethylchlorodimethylsilane, chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethylsilane, chloro-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl-dimethylsilane, chlorodimethyl-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8, 9,9,10,10,10-heptadecafluorodecylsilane, silane,chloro 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecyl dimethyl
C[Si](C)(CCC(C(C(C(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)Cl
540.72
540.73
Technique
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Danger
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: CHLOROSILANES, CORROSIVE, N.O.S.