Learn More
1GR Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%
Marque:  Thermo Scientific Alfa Aesar L00953.03
1GR Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0), 99%
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 14221-01-3 Poids : 0.00100kg
Code produit. 15408789
  • 68.90€ / 1g
Expédition estimée: 11-07-2024