Learn More
Tocris™ 1A-116
Rac1 inhibitor; blocks Rac1-P-Rex1 interaction
266.00€ - 1075.00€
Spécification
CAS | 1430208-73-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H16F3N3 |
Poids de la formule | 307.31 |
Type de produit | Inhibitor |
Pureté | 98% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18054522
|
Tocris™
6701/10 |
10 mg |
266.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18769846
|
Tocris™
6701/50 |
50 mg |
1075.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
1A-116 is a Rac1 inhibitor. Reduces intracellular Rac1-GTP levels and blocks Rac1-P-Rex1 interaction in vitro. Exhibits no effect on GTPase activity of closely related Cdc42. Displays antiproliferative, anti-invasive and pro-apoptotic activity in several cancer cell lines. Exhibits antimetastatic activity in vivo. Also restores antiproliferative effects of Tamoxifen (Cat. No. 6342) in resistant breast cancer cell.Spécification
1430208-73-3 | |
307.31 | |
98% |
C16H16F3N3 | |
Inhibitor |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C