Learn More
Fisherbrand™ Bouchons de verrouillage en plastique Bacti Caps
Fabriqués en plastique vierge résistant aux produits chimiques, les bouchons Bacti-Caps™ offrent une fermeture de tubes de culture ferme et étanche permettant un échange contrôlé de gaz. Ils sont parfaits pour une utilisation dans les domaines de la science, de la recherche et d’autres laboratoires.
Marke: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.17
Additional Details : Poids : 0.01000kg
Beschreibung
Les bouchons Bacti-Caps™ fournissent une fermeture de tube de culture ferme et étanche permettant un échange de gaz contrôlé, ce qui prouve une alternative plus pratique aux bouchons en coton. Adaptés à toutes les tailles de tubes à essai standard, ils s’adaptent aux tubes sans rebord et en plastique d’un diamètre extérieur de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm et 38 mm. Les trois ailettes flexibles moulées sur la paroi interne de chaque bouchon garantissent un ajustement étanche même lorsque des variations mineures de la taille du tube se produisent. Les bouchons Bacti-Caps™ sont fabriqués à partir de plastique vierge résistant aux produits chimiques afin qu’ils ne soient pas affectés par les milieux de culture, la plupart des acides, des alcalis, des alcools et des esters.- Amélioration de la croissance de la culture
- Avec code couleur
- Échange de gaz contrôlé
Spezifikation
Bouchon de verrouillage Bacti | |
Plastique | |
100 paquet | |
Tubes à essai |
Autoclavables | |
Vert | |
19 mm |