Learn More
Hamilton™ Aiguille à embase Kel-F, calibre 19, longueur personnalisée (0,375 à 12 po), type de pointe 5 ou AS, 6 / boîte
Les aiguilles à embase Kel-F (KF) peuvent être utilisées avec les seringues et les connecteurs à embout Luer (LT) et à Luer-Lock en PTFE (TLL). La longueur standard de l’aiguille est de 2 po. / 51 mm. Les aiguilles Kel-F (KF) sont vendues en boîtes de six. Disponibles avec longueurs et types de pointe personnalisés. Ces aiguilles sont disponibles du calibre 10 à 31.
Marque: Hamilton™ 7752-10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fiche technique
Jauge | Jauge 19 |
---|---|
Type de pointe | 5 ou AS |
Longueur de l’aiguille | 0,75 inch (19,1 mm) |
Autoclavable | Oui |
Stérilisable au gaz | Oui |
Quantité de ventes | Six aiguilles par boîte |
Moyeu | Kel-F |
Spécification
19 g | |
Aiguilles à embase Kel-F |