Learn More
Fisherbrand™ Joint à vis en PP de 18 mm, noir, avec opercule, à filetage 18-400, septum assemblé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Bleu transparent, blanc, Noir
Gris, Rouge, Noir
Rouge, Blanc, Noir
Matériau (doublure):
PTFE/butyle
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1,5 mm
1,6 mm
1,7 mm
2 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Matériau (doublure) | PTFE/butyle |
| Couleur | Gris, Rouge, Noir |
| Diamètre (métrique) externe | 18 mm |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Quantité | 100 |
| Épaisseur (métrique) | 2 mm |
| Type | Bouchon à vis |