Learn More
Fisherbrand™ Joint à vis en PP de 18 mm, noir, avec opercule, à filetage 18-400, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque:  Fisherbrand™ 18 15 0871
713.45 EUR valable jusqu'au 2025-03-14
Utilisez le code promo "24142" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11835010
  • 840.00€ / 1000 pièces
Expédition estimée: 28-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • 18 mm
  • Joint combiné
  • PP
  • Bouchon à vis
  • Noir
  • Orifice central
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Silicone / PTFE
17 mm
Headspace
1,7 mm
Bleu transparent, blanc, Noir
en PP
100
Bouchon à vis