Learn More
Fisherbrand™ Joint à vis universel magnétique de 18 mm, argent, fermé sur le dessus, filetage de précision, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
474.00€ - 782.00€
Spécification
Diamètre (métrique) externe | 18 mm |
---|---|
Matériau | Acier |
À utiliser avec (application) | Headspace |
Quantité | 100 |
Type | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Matériau (doublure) | Épaisseur (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11875000
|
Fisherbrand™
18 03 1666 |
Rouge, Blanc, Argent | Silicone / PTFE | 1,3 mm | N/A | ||||||
11885000
|
Fisherbrand™
18 03 1667 |
Gris, Rouge, Argent | PTFE/butyle | 1,6 mm | N/A | ||||||
Description
- 18 mm
- Joint à vis universel
- Argent
- Bouchons fermés
- Taraud de précision
- Septum assemblé
Spécification
18 mm | |
Headspace | |
Bouchon à vis |
Acier | |
100 |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Joint à vis universel magnétique de 18 mm, argent, fermé sur le dessus, filetage de précision, septum assemblé