Learn More
Fisherbrand™ Joint à vis universel magnétique de 18 mm, en argent, orifice central, filetage de précision, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.17000kg
Description
- 18 mm
- Magnétique
- Joint à vis universel
- Argent
- Orifice central
- Taraud de précision
- Septum assemblé
Spécification
Silicone/aluminium | |
18 mm | |
Espace supérieur | |
1,3 mm |
Argent, Blanc | |
Acier | |
1000 | |
Bouchon à vis |