Learn More
Fisherbrand™ Joint à vis universel magnétique de 18 mm, en argent, orifice central, filetage de précision, septum assemblé
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Couleur:
Argent, Blanc
Bleu transparent, Blanc, Argent
Bleu, Blanc, Argent
Gris, Rouge, Argent
Rouge, Blanc, Argent
Matériau (doublure):
PTFE/butyle
Silicone/aluminium
Silicone / PTFE
Épaisseur (métrique):
1,3 mm
1,5 mm
1,6 mm
missing translation for 'unitSize'
1000 pièces
Spezifikation
Spezifikation
| Matériau (doublure) | PTFE/butyle |
| Couleur | Gris, Rouge, Argent |
| Diamètre (métrique) externe | 18 mm |
| Matériau | Acier |
| À utiliser avec (application) | Headspace |
| Quantité | 1000 |
| Épaisseur (métrique) | 1,6 mm |
| Type | Bouchon à vis |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur