Learn More
Fisherbrand™ Joint à vis universel magnétique de 18 mm, en argent, orifice central, filetage de précision, septum assemblé
Les bouchons et septa pré-assemblés sont pratiques et minimisent les risques de contamination pendant la manipulation.
Marque: Fisherbrand™
881.92 EUR valable jusqu'au 2024-08-31
Utilisez le code promo "21743" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 1.73250kg
Description
- 18 mm
- Magnétique
- Joint à vis universel
- Argent
- Orifice central
- Taraud de précision
- Septum assemblé
Spécification
Silicone/PTFE | |
18 mm | |
Espace supérieur | |
1,3 mm |
Rouge, Blanc, Argent | |
Acier | |
1000 | |
Bouchon à vis |