Learn More
Gosselin™ Récipient droit en PP, 180 ml, avec bouchon à vis
Code produit. 15418844
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Couleur:
Bleu
Naturel
Couleur de bouchon:
Bleu
Rouge
Conditionnement:
264 pièces
Code produit. 15418844
Marque: Gosselin™ TP53C011
Edge
Utilisé dans les applications cliniques et industrielles.
  • À utiliser dans les applications cliniques et industrielles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient avec bouchon à vis
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 180 mL
Certifications/Conformité CE N 1935/2004
Couleur de bouchon Bleu
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Bouchon à vis
Couleur Naturel
Hauteur (métrique) 102 mm