Learn More
Fisherbrand™ Kit de plateaux de coloration pour lames 18 places, noir
Plateau pour lames idéal pour les applications de coloration, de rinçage et de séchage en laboratoire de recherche et clinique.
Marque: Fisherbrand™ 120879F
Description
- Fabriqués durablement dans un mélange de polypropylène résistant aux solvants
- Les pieds en silicone antidérapants maintiennent le plateau en place
- Deux façons de vider le liquide coloré
- Equipé de poignées évidées pour une manipulation aisée
- Puits de rétention d’humidité pour les besoins de coloration spécialisés
Spécification
Plateau de coloration pour lames de microscope | |
Applications de coloration, de rinçage et de séchage des lames de microscope | |
1 socle et plateau noirs, 1 couvercle noir et 2 bouchons de vidange |
18 | |
Lames de microscope standard (76 x 26 mm) | |
1 de chaque |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Kit de plateaux de coloration pour lames 18 places, noir > Plateau de coloration
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu