Learn More
Motic™ Microscope LED sans fil série 18 / 28
Microscope idéal pour la microscopie académique. Le microscope LED sans fil Motic™ série 18 / 28 offre une forme ergonomique unique ainsi qu’une optique et une portabilité supérieures.
268.00€ - 697.00€
Spécification
Description | Système de mise au point grossière et fine séparé avec une butée de limite supérieure pour éviter d’endommager les lames et les objectifs et concentrer le réglage de la friction pour empêcher tout encombrement de la platine. |
---|---|
Eyepiece | WF10X/18 mm |
Type d’éclairage | LED |
Pouvoir grossissant | 4X, 10X, 40XS |
Types d’objectifs | EA achromatique, parfocale et parcentrée |
Code produit | Marque | Type de condenseur | Type de tête | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type de condenseur | Type de tête | Comprend | Modèle | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15415102
|
Motic™
PD8041A201 |
Condenseur 0.65 N.A. intégré spécial avec diaphragme à iris | Monoculaire, inclinée à 45°, rotation à 360° | Grande platine de 120 mm x 125 mm avec clips de platine à ressort verrouillé, pointeur d’oculaire intégré | Microscope sans fil à LED 1801 |
268.00€
1 pièce |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||
15495102
|
Motic™
1100102201044 |
Montage sur rack et pignon 1,25 N.A. Condenseur Abbe avec diaphragme à iris et porte-filtre | Trinoculaire avec réglage dioptrique, inclinaison de 30°, rotation de 360°, répartition de la lumière 50/50 | Grande platine mécanique 133 mm x 136 mm avec commandes coaxiales position basse | Microscope sans fil à LED 2823 |
697.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-02-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
- Éclairage LED blanc lumineux sans chaleur.
- Le bloc-batteries rechargeable facilite l’utilisation sans fil.
- Versions monoculaires, binoculaires et trinoculaires disponibles.
- Objectifs Achromatiques DIN EA 4X, 10X et 40X
- Focalisation séparée et coaxiale grossière et fine avec un incrément minimum de 2 μm pour garantir un échantillon parfaitement focalisé.
- Platine mécanique intégrée disponible.
Spécification
Système de mise au point grossière et fine séparé avec une butée de limite supérieure pour éviter d’endommager les lames et les objectifs et concentrer le réglage de la friction pour empêcher tout encombrement de la platine. | |
LED | |
EA achromatique, parfocale et parcentrée | |
Tourelle quadruple rotative, montée en arrière, avec des butées dencliquetage pré-réglées pour des changements précis de grossissement |
WF10X/18 mm | |
4X, 10X, 40XS | |
Microscope à LED sans fil |