Learn More
Bochem™ Pelle de pesée en acier inox 18/10
Code produit. 11895071
Click to view available options
Longueur (métrique):
220 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11895071
Marque: Bochem™ 360110
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Quantité 10 Paquets
Type de produit Nacelle de pesée
Diamètre (métrique) externe 5mm
Matériau de la poignée Acier inoxydable (18/10)
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 220 mm