Learn More
Bochem™ Pelle de pesée en acier inox 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
220 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Quantité | 10 Paquets |
| Type de produit | Nacelle de pesée |
| Diamètre (métrique) externe | 5mm |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable (18/10) |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 220 mm |