Learn More
Bochem™ Tige de support en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
1000 mm
À utiliser avec (équipement):
Socles de support avec filetage M10
Type de produit:
Tige-support
Matériau:
Acier inoxydable (18/10)
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Acier inoxydable
- Avec filetage M10
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |
| Type de produit | Tige-support |
| À utiliser avec (équipement) | Socles de support avec filetage M10 |
| Quantité | 1 de chaque |