Learn More
Bochem™ Spatules cuillères en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
235 mm
Longueur (métrique) de lame:
25 mm
35 mm
Diamètre (métrique) externe:
4 mm
5mm
Largeur (métrique) de lame:
10 mm
18 mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Description
- En acier inox 18 / 10
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Type de produit | Cuillère-spatule |
| À utiliser avec (application) | Cuillère multifonction pour une vaste gamme d’applications |
| Longueur (métrique) de lame | 35 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 10 mm |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) externe | 5mm |
| Matériau de la poignée | Acier inoxydable (18/10) |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Afficher plus |