Learn More
Bochem™ Élévateurs de coupe en acier inox 18/10, avec poignée en bois
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
4.84€ - 42.35€
Spécification
Quantité | 1 de chaque |
---|---|
Type de produit | Élévateur de coupe |
Longueur (métrique) de lame | 50 mm |
Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
Diamètre (métrique) externe | 0,4mm |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Longueur (métrique) de lame | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Longueur (métrique) de lame | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11885051
|
Bochem™
3536 |
150 x 15 mm | 50 mm | 0,4mm |
42.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10485621
|
Bochem™
3535 |
150 x 10 mm | 50 mm | 0,4mm | N/A | N/A | N/A | |||||
11815181
|
Bochem™
3535 |
150 x 10 mm | 50 mm | 0,4mm |
42.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
Spatule manche bois 150mm. Lame inox flexible 50x10mm.Spécification
1 de chaque | |
50 mm | |
0,4mm | |
Acier inoxydable (18/10) |
Élévateur de coupe | |
Acier inoxydable (18/10) | |
Bois | |
150 mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Élévateurs de coupe en acier inox 18/10, avec poignée en bois