Learn More
Bochem™ Spatule-pelle en acier inox 18/10
Code produit. 10426182
Click to view available options
Longueur (métrique):
200 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10426182
Marque: Bochem™ 3219
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Saisissez facilement la spatule-pelle en acier inoxydable 18/10 Bochem™. Elle dispose d’un côté conique.
  • 1 côté de la spatule est conique
  • Faciles à saisir
  • Acier inox
  • Type analyse
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Forme Cuillère
Type de produit Cuillère-spatule
À utiliser avec (application) Pour l’analyse
Dimensions (L x l) F x E 35 x 23
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Type de poignée Conique
Longueur (métrique) 200 mm