Learn More
Bochem™ Tige en acier inoxydable 18/10
Soutenez la base M10 avec le socle de support en acier inox ™18 / 10 Bochem.
Marque: Bochem™ 5111
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Acier inox 18/10
- Avec filetage M10
- Tige pour socle de support
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
12 mm | |
Tige en acier inoxydable | |
|
|
1 de chaque |
600 mm | |
Filetage M10 | |
M10 | |
Pour socles de support M10 |