Learn More
Bochem™ Spatules microcuillères en acier inox 18/10, forme de pelle
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les spatules microcuillères en acier inox 18/10 Bochem™ sont disponibles en deux types.
5.85€ - 7.15€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Forme | Pelle |
Quantité | 1 de chaque |
Type de produit | Micro cuillère-spatule |
Longueur (métrique) de lame | 40 mm |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Diamètre (métrique) externe | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10758111
|
Bochem™
3351 |
180 mm | 2mm |
7.15€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
10767911
|
Bochem™
3350 |
150 mm | 2mm |
5.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
|||||
Description
- En acier inox 18/10
Spécification
Autoclavable | |
1 de chaque | |
40 mm | |
Acier inoxydable (18/10) | |
Acier inoxydable (18/10) |
Pelle | |
Micro cuillère-spatule | |
5 mm | |
2mm |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Spatules microcuillères en acier inox 18/10, forme de pelle