Learn More
Bochem™ Spatules micro-cuillères en acier inoxydable 18/10
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. Les spatules micro-cuillères en acier inox 18/10 Bochem™ remplissent une grande variété de fonctions en laboratoire.
7.90€ - 96.40€
Spécification
Forme | Extrémité cuillère/extrémité lame |
---|---|
Type de produit | Micro cuillère-spatule |
Largeur (métrique) | 5 mm |
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Largeur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10269120
|
Bochem™
3342 |
150 mm | 7 mm (cuillère) / 40 mm (lame) | 5 mm (cuillère) / 5 mm (lame) |
9.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10655801
|
Bochem™
3343 |
150 mm | 6 mm (cuillère) / 45 mm (lame) | 4 mm (cuillère) / 5 mm (lame) |
8.85€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11815061
|
Bochem™
3344 |
150 mm | 5 mm (cuillère) / 45 mm (lame) | 3 mm (cuillère) / 5 mm (lame) |
96.40€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11825061
|
Bochem™
3340 |
150 mm | 9 mm (cuillère) / 40 mm (lame) | 5 mm (cuillère) / 5 mm (lame) |
94.35€
10 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10373551
|
Bochem™
3345 |
200 mm | 9 mm (cuillère) / 45 mm (lame) | 5 mm (cuillère) / 5 mm (lame) |
9.91€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10186310
|
Bochem™
3340 |
150 mm | 9 mm (cuillère) / 40 mm (lame) | 5 mm (cuillère) / 5 mm (lame) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
10383501
|
Bochem™
3344 |
150 mm | 5 mm (cuillère) / 45 mm (lame) | 3 mm (cuillère) / 5 mm (lame) |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Acier inox 18/10
Spécification
Extrémité cuillère/extrémité lame | |
Micro cuillère-spatule | |
5 mm | |
Acier inoxydable (18/10) |