Learn More
Bochem™ Spatules micro-cuillères en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
200 mm
Longueur (métrique) de lame:
5 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
6 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
7 mm (cuillère) / 40 mm (lame)
9 mm (cuillère) / 40 mm (lame)
9 mm (cuillère) / 45 mm (lame)
Largeur (métrique) de lame:
3 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
4 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
5 mm (cuillère) / 5 mm (lame)
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
10 pièces
Description
- Acier inox 18/10
Specifications
Specifications
| Forme | Extrémité cuillère/extrémité lame |
| Type de produit | Micro cuillère-spatule |
| Longueur (métrique) de lame | 9 mm (cuillère) / 40 mm (lame) |
| Largeur (métrique) | 5 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 5 mm (cuillère) / 5 mm (lame) |
| Dimensions (L x l) | 150 x 5 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 150 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction