Learn More
Bochem™ Spatules micro-cuillères en acier inox 18/10, forme de cuillère
Code produit. p-8003323
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Type de produit:
Cuillère-spatule
Micro cuillère-spatule
Diamètre (métrique) externe:
2mm
2 mm
2,5mm
3mm
4mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10420441
Marque: Bochem™ 3212
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
  • En acier inox 18/10
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Forme Cuillère
Type de produit Micro cuillère-spatule
À utiliser avec (application) Conçus pour un large éventail d’utilisations
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 2mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 210 mm