Learn More
Bochem™ Spatules micro-cuillères en acier inox 18/10, forme de cuillère
Code produit. 10557122
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
180 mm
185 mm
210 mm
Type de produit:
Cuillère-spatule
Micro cuillère-spatule
Diamètre (métrique) externe:
2mm
2 mm
2,5mm
3mm
4mm
Conditionnement:
1 pièce
10 pièces
Code produit. 10557122
Marque: Bochem™ 3214
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
  •  Spatule standard
Spécification
Quantité 1 de chaque
Forme Cuillère
Type de produit Cuillère-spatule
Diamètre (métrique) externe 4mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 210 mm