Learn More
Bochem™ Micro-pelles en acier inox 18/10, à demi-arrondies
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
150 mm
185 mm
Longueur (métrique) de lame:
40 mm
45 mm
50 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Type 1
- Moitié arrondie
- Également disponibles avec une pelle plus large
- En acier inox 18/10
Spécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Forme | Moitié arrondie |
| Type de produit | Micro cuillère |
| Longueur (métrique) de lame | 45 mm |
| Largeur (métrique) | 4 mm |
| Largeur (métrique) de lame | 4 mm |
| Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
| Diamètre (métrique) externe | 2mm |
| Dimensions (L x l) | 150 x 4 mm |
| Afficher plus |