Learn More
Bochem™ Micro cuillère en acier inoxydable 18/10
Click to view available options
Dimensions (L x l):
210 x 4 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Micro-pelle
- Moitié arrondie
- Large
Spécification
Spécification
| Type de produit | Micro cuillère |
| Largeur (métrique) | 4 mm |
| Dimensions (L x l) | 210 x 4 mm |
| Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
| Longueur (métrique) | 210 mm |