Learn More
Bochem™ Cuillère de laboratoire en acier inoxydable 18/10
Code produit. 10673072
Click to view available options
Longueur (métrique):
150 mm
170 mm
200 mm
Dimensions (L x l):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10673072
Marque: Bochem™ 3380
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
  • Cuillère de laboratoire
  • En acier inox 18 / 10
Spécification
Quantité 1 de chaque
Type de produit Cuillère de laboratoire
Dimensions (L x l) 30 x 15 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 150 mm