Learn More
Bochem™ Support élévateur de laboratoire en acier inoxydable 18 / 10
Fabriqué en acier inoxydable 18/10
419.00€ - 518.00€
Spécification
Matériau | Acier inoxydable (18/10) |
---|---|
Hauteur (métrique) | de 60 à 275 mm |
Type de produit | Support-élévateur pour laboratoire |
Quantité | 1 de chaque |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) de la base | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10289260
|
Bochem™
11120 |
160 mm |
419.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 12-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10410441
|
Bochem™
11130 |
200 mm |
518.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- En acier inox 18 / 10
- Technologie de ciseaux améliorée avec des tolérances réduites
- Bouton ergonomique, arrondi et convivial
- Ciseau en acier inox 18/10
- Tous les modèles sont fabriqués conformément à la norme DIN 12897.
- La charge dynamique maximale (Kg max. dyn.) et la charge statique maximale (Kg max. stat.) sont conformes à la norme DIN 12897
- Les modèles plus petits (jusqu’à 240 x 240 mm ; Type 1) disposent d’une roue de réglage manuelle simple
- Les modèles plus grands (de 300 x 300 mm ; Type 2) recommandent l’utilisation du cliquet inclus, qui se raccorde avec une roue de réglage spéciale
Spécification
Acier inoxydable (18/10) | |
de 60 à 275 mm | |
Support-élévateur pour laboratoire | |
1 de chaque |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Bochem™ Support élévateur de laboratoire en acier inoxydable 18 / 10