Learn More
Bochem™ Forceps, à pointe émoussée en acier inox 18/10
Click to view available options
Longueur (métrique):
105 mm
115 mm
130 mm
145 mm
160 mm
200 mm
250 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
1 pièce
10 pièces
Descrizione
- Acier inoxydable
- Différentes longueurs
Specifica
Specifica
| Type de pointe | Arrondi |
| Matériau | Acier inox, 18/10 |
| Longueur (métrique) | 115 mm |
| Type de produit | Forceps |
| Quantité (nbre par cas) | 1/boîte |
| Type | Forceps |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto