Learn More
Bochem™ Capsule d’évaporation en acier inox 18/10 avec rebord
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Hauteur (métrique):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Longueur (métrique):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
missing translation for 'unitSize'
1 pièce
Description
- Acier inoxydable 18/10
- Taille importante de la bordure
- Forme rectangulaire
Specifications
Specifications
| Forme du fond | Plat |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Forme | Rectangulaires |
| Type | Capsule d’évaporation |
| Longueur (métrique) | 375 mm |
| Hauteur (métrique) | 45 mm |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction