Learn More
Bochem™ Spatule double en acier inox 18/10, droite
Code produit. p-8000563
Click to view available options
Longueur (métrique):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10018420
Marque: Bochem™ 3100
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en acier inoxydable 18 / 10. La double spatule en acier inox 18/10 Bochem™ a plusieurs usages en laboratoire.
  • Double spatule
  • En acier inox 18 / 10
Spécification
Quantité 1 de chaque
Forme Droit
Revêtement PTFE
Type de produit Spatule à double extrémité
Longueur (métrique) de lame 40 mm
Largeur (métrique) 9 mm
Largeur (métrique) de lame 9 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 130 mm