Learn More
Bochem™ Spatule double en acier inox 18/10, courbée
Fabriquée en acier inox, la spatule double en acier inox 1810 Bochem™, courbée, est une pièce utile d’équipement de laboratoire ;
3.50€ - 6.75€
Spécification
Autoclavable | Autoclavable |
---|---|
Forme | Plié/Courbé |
Quantité | 1 de chaque |
Type de produit | Spatule à double extrémité |
Matériau de la lame | Acier inoxydable (18/10) |
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Longueur (métrique) | Longueur (métrique) de lame | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10130461
|
Bochem™
3100G |
130 mm | 40 mm |
6.10€
1 pièce |
Expédition estimée: 20-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10652411
|
Bochem™
3101G |
150 mm | 45 mm |
3.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 22-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10180551
|
Bochem™
3102G |
185 mm | 50 mm |
6.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10568701
|
Bochem™
3103G |
210 mm | 60 mm |
6.75€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10314001
|
Bochem™
3104G |
250 mm | 70 mm |
4.50€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-01-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Double spatule
- En acier inox 18/10
- Autoclavables
- Pliée
Spécification
Autoclavable | |
1 de chaque | |
Acier inoxydable (18/10) |
Plié/Courbé | |
Spatule à double extrémité | |
Acier inoxydable (18/10) |