Learn More
Bochem™ Micro-spatules à double extrémité en acier inoxydable 18/10
Code produit. p-8003312
Click to view available options
Longueur (métrique):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Longueur (métrique) de lame:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Largeur (métrique) de lame:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10441191
Marque: Bochem™ 3010
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En acier inox. Les micro-spatules à double extrémité en acier inox 18/10 Bochem™ sont polyvalentes.
  • Double extrémité
  • Acier inox
  • Autoclavables
  • Droit
Spécification
Quantité 1 de chaque
Autoclavable Autoclavable
Forme Droit
Type de produit Micro-spatule à double extrémité
À utiliser avec (application) Spatule polyvalente pour un vaste éventail d’utilisations
Longueur (métrique) de lame 30 mm
Largeur (métrique) 2 mm
Largeur (métrique) de lame 2 mm
Matériau de la lame Acier inoxydable (18/10)
Diamètre (métrique) externe 1 mm
Dimensions (L x l) 100 x 2 mm
Matériau Acier inoxydable (18/10)
Longueur (métrique) 100 mm